苯磺酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
413991000 413990250
ACRO413991000EA 0 CNY
ACRO413991000 ACRO413990250
苯磺酸甲酯 99%
苯磺酸甲酯
分子式: C₇H₈O₃S
分子量: 172.2 g/mol
沸点: 280 °C
溶点: –4 °C
密度: 1.3 g/cm³
闪点: 143 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014737
CAS号: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %