4-溴-1H-咪唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B3280-1G B3280-5G
TCIAB3280-1GEA 0 CNY
TCIAB3280-1G TCIAB3280-5G
4-溴-1H-咪唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-溴-1H-咪唑
分子式: C₃H₃BrN₂
MDL编号: MFCD00047021
CAS号: 2302-25-2
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4efc13fc6dd4b7eb0655dce88adb932afe9506d8&vid=4efc13fc6dd4b7eb0655dce88adb932afe9506d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C