柯因 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5,7-二羟黄酮
110320050 110320250
ACRO110320050EA 0 CNY
ACRO110320050 ACRO110320250
柯因 99+%
柯因
分子式: C₁₅H₁₀O₄
沸点: 429 °C (1013 hPa)
溶点: 284…290 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006834
CAS号: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 284 to 290 °C
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥99.0 %