4,4,4-三氟乙酰乙酸乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
119030250 119031000
ACRO119030250EA 0 CNY
ACRO119030250 ACRO119031000
4,4,4-三氟乙酰乙酸乙酯 97%
分子式: C₆H₇F₃O₃
沸点: 131 °C (709 mmHg)
溶点: –39 °C
密度: 1,25 g/cm³
闪点: 28 °C
MDL编号: MFCD00000424
CAS号: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %