氢肉桂酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-苯基丙酰氯
134380250 134381000
ACRO134380250EA 0 CNY
ACRO134380250 ACRO134381000
氢肉桂酰氯 98%
氢肉桂酰氯
分子式: C₉H₉ClO
分子量: 168.62 g/mol
沸点: 107 °C (11 mmHg)
溶点: –6 °C
密度: 1.137 g/cm³
闪点: 108 °C
MDL编号: MFCD00000748
CAS号: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5245 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %