3-Mercapto-1-hexanol 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3-Mercaptohexan-1-ol
347560050 347560250
ACRO347560050EA 0 CNY
ACRO347560050 ACRO347560250
3-Mercapto-1-hexanol 98%
3-Mercapto-1-hexanol
分子式: C₆H₁₄OS
分子量: 134.24 g/mol
沸点: 45 °C (0.001 mmHg)
密度: 0.97 g/cm³
闪点: >100 °C
MDL编号: MFCD00792515
CAS号: 51755-83-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %