2-甲基乙酰乙酸乙酯 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
326110250 326111000
ACRO326110250EA 0 CNY
ACRO326110250 ACRO326111000
2-甲基乙酰乙酸乙酯 95%
2-甲基乙酰乙酸乙酯
分子式: C₇H₁₂O₃
分子量: 144.17 g/mol
沸点: 187
溶点: –45 °C
密度: 1.01 g/cm³
闪点: 62 °C
MDL编号: MFCD00009164
CAS号: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥94 %