1,1,1-三(羟甲基)丙烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 三羟甲基丙烷, 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇
164650010 164650025 164655000
ACRO164650010EA 0 CNY
ACRO164650010 ACRO164650025 ACRO164655000
1,1,1-三(羟甲基)丙烷 98%
1,1,1-三(羟甲基)丙烷
分子式: C₆H₁₄O₃
沸点: 160 °C (,7hPa)
溶点: 56…60 °C
密度: 1,15 g/cm³ (20 °C)
闪点: 172 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004694
CAS号: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥57 °C
Water ≤0.1 %
Ash ≤0.0015 %
Acidity ≤0.002 % (as Formic acid)
Hydroxyl value ≥1235 mg KOH/g