2-乙基-1,3-己二醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 驱蚊醇
118510010 118512500
ACRO118510010EA 0 CNY
ACRO118510010 ACRO118512500
2-乙基-1,3-己二醇 99%
2-乙基-1,3-己二醇
分子式: C₈H₁₈O₂
分子量: 146.23 g/mol
沸点: 244
溶点: –40 °C
密度: 0.9422 g/cm³
闪点: 136 °C
MDL编号: MFCD00004578
CAS号: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.05 mg KOH/g