2-呋喃甲酰腈 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-氰基呋喃
170430050 170430250
ACRO170430050EA 0 CNY
ACRO170430050 ACRO170430250
2-呋喃甲酰腈 99%
2-呋喃甲酰腈
分子式: C₅H₃NO
分子量: 93.08 g/mol
沸点: 146
密度: 1.06 g/cm³
闪点: 35 °C
MDL编号: MFCD00003223
CAS号: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %