乙腈 ≥99%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC20070.291EA 647 CNY
VWRC20070.291 VWRC20070.325 VWRC20070.462
乙腈 ≥99%, TECHNICAL
乙腈
分子式: H₃CCN
沸点: 81,6 °C (1013 hPa)
溶点: –45,7 °C
密度: 0,782 g/cm³ (20 °C)
闪点: 2 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001878
CAS号: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN号: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.343 - 1.345