2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,2,2-三氟乙烷磺酰氯
305350010
305350025
ACRO305350010EA
0
CNY
ACRO305350010
ACRO305350025
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 99%
2,2,2-三氟乙基磺酰氯
分子式:
C₂H₂ClF₃O₂S 分子量: 182.55 g/mol 沸点: 64…67 °C (45 mmHg) 密度: 1.65 g/cm³ 闪点: 72 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00007458 CAS号: 1648-99-3 EINECS: 216-713-7 UN号: 3265 ADR: 8 II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (ex Cl) |