1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-羟甲基-2-甲基-1,3-丙二醇, 三羟甲基乙烷
140510250 140515000
ACRO140510250EA 0 CNY
ACRO140510250 ACRO140515000
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
三(羟甲基)乙烷
分子式: C₅H₁₂O₃
沸点: 287 °C (1013 hPa)
溶点: 200…203 °C
闪点: 150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004687
CAS号: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %