4-溴-1-氟-2-硝基苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
380890050 380890250
ACRO380890050EA 0 CNY
ACRO380890050 ACRO380890250
4-溴-1-氟-2-硝基苯 98%
4-溴-1-氟-2-硝基苯
分子式: C₆H₃BrFNO₂
分子量: 220 g/mol
沸点: 145…147 °C (35 mmHg)
溶点: 18…20 °C
密度: 1.786 g/cm³
闪点: 110 °C
MDL编号: MFCD00129165
CAS号: 364-73-8
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %