甘油, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms:
丙三醇, 1,2,3-丙三醇
MQ200
G5516-100ML
G5516-500ML
SIALG5516-100MLEA
0
CNY
SIALG5516-100ML
SIALG5516-500ML
甘油, Sigma-Aldrich®
甘油
分子式:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH 分子量: 92.09 g/mol 沸点: 290 溶点: 18.6 密度: 1.26 g/cm³ (20 °C) 闪点: 177 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004722 CAS号: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |