4′-叔丁基苯乙酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: p-tert-Butylacetophenone
308740050 308740010
ACRO308740050EA 0 CNY
ACRO308740050 ACRO308740010
4′-叔丁基苯乙酮 98%
4′-叔丁基苯乙酮
分子式: C₁₂H₁₆O
分子量: 176.26
沸点: 107…108 °C (5 mmHg)
溶点: 17…18 °C
密度: 0.96 g/cm³
闪点: 29 °C
MDL编号: MFCD00017256
CAS号: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN号: 1224
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %