原苯甲酸三乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: alpha,alpha,alpha-Triethoxytoluene, (Triethoxymethyl)benzene, Orthobenzoic acid triethyl ester
378760050 378760250
ACRO378760050EA 0 CNY
ACRO378760050 ACRO378760250
原苯甲酸三乙酯 97%
原苯甲酸三乙酯
分子式: C₁₃H₂₀O₃
闪点: 96 °C
MDL编号: MFCD00009222
CAS号: 1663-61-2
EINECS: 216-771-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %