3-苯基-2-丙炔-1-醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
270030050 270030250
ACRO270030050EA 0 CNY
ACRO270030050 ACRO270030250
3-苯基-2-丙炔-1-醇 98%
3-苯基-2-丙炔-1-醇
分子式: C₉H₈O
沸点: 129…130 °C (10 mmHg)
密度: 1,078 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00040914
CAS号: 1504-58-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %