乙腈 99.9% ACS, gradient grade, meets analytical specification of Ph.Eur. 用于HPLC
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
325730010 325730025
ACRO325730010EA 0 CNY
ACRO325730010 ACRO325730025
乙腈 99.9% ACS, gradient grade, meets analytical specification of Ph.Eur. 用于HPLC
乙腈
分子式: H₃CCN
沸点: 81…82 °C (760 mmHg)
溶点: –46 °C
密度: 0,781 g/cm³
闪点: 2 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001878
CAS号: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN号: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM