乙腈 99.9%, 符合Ph.Eur的分析规范。 用于HPLC远紫外线
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
268260010
268260025
ACRO268260010EA
0
CNY
ACRO268260010
ACRO268260025
乙腈 99.9%, 符合Ph.Eur的分析规范。 用于HPLC远紫外线
乙腈
分子式:
H₃CCN 沸点: 81,6 °C (1013 hPa) 溶点: –46 °C 密度: 0,781 g/cm³ 闪点: 2 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001878 CAS号: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN号: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |