乙腈 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基氰, ACN
149520010 149520025 149520250 149520050
ACRO149520010EA 0 CNY
ACRO149520010 ACRO149520025 ACRO149520250 ACRO149520050
乙腈 99+%, extra pure
乙腈
分子式: H₃CCN
沸点: 81…82 °C (760 mmHg)
溶点: –46 °C
密度: 0,781 g/cm³
闪点: 2 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001878
CAS号: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN号: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %