辛醛 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-辛醛, 正辛醛, 羊脂醛
129481000 129485000
ACRO129481000EA 0 CNY
ACRO129481000 ACRO129485000
辛醛 99%
辛醛
分子式: C₈H₁₆O
分子量: 128.21 g/mol
沸点: ∼171 °C (1013 hPa)
溶点: 12…15 °C
密度: 0.821 g/cm³
闪点: 51 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007029
CAS号: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN号: 1191
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01772
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %