乙醛, anhydrous 99,5 GC_ASSAY_METHOD, puriss. p.a., Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
醋醛
MQ100
00070-500ML
00070-100ML
SIAL00070-500MLEA
0
CNY
SIAL00070-500ML
SIAL00070-100ML
乙醛, anhydrous 99,5 GC_ASSAY_METHOD, puriss. p.a., Sigma-Aldrich®
乙醛
分子式:
CH₃CHO 分子量: 44.05 g/mol 沸点: 21 °C (lit.) 溶点: –125 °C (lit.) 密度: 0.785 g/mL (25 °C) (lit.) 闪点: –27 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00006991 CAS号: 75-07-0 EINECS: 200-836-8 UN号: 1089 ADR: 3 I Merck Index: 12,00037 |