1-溴-5-氯戊烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
221210050 221210250
ACRO221210050EA 0 CNY
ACRO221210050 ACRO221210250
1-溴-5-氯戊烷 98%
1-溴-5-氯戊烷
分子式: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
分子量: 185.49 g/mol
沸点: 210…212 °C (760 mmHg)
密度: 1.4 g/cm³
闪点: 75 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001016
CAS号: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4826 to 1.4846 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %