1,2-二溴四氯乙烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
158460250 158461000
ACRO158460250EA 0 CNY
ACRO158460250 ACRO158461000
1,2-二溴四氯乙烷 97%
1,2-二溴四氯乙烷
分子式: BrCl₂CCBrCl₂
沸点: 222 °C (1013 hPa)
溶点: 220…222 °C
密度: 2,71 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000780
CAS号: 630-25-1
EINECS: 211-136-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %