2-溴丙烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
异丙基溴
107320010
107322500
ACRO107320010EA
0
CNY
ACRO107320010
ACRO107322500
2-溴丙烷 99%
2-溴丙烷
分子式:
H₃CBrCHCH₃ 分子量: 122.99 g/mol 沸点: 59 °C (760 mmHg) 溶点: –89 °C 密度: 1.31 g/cm³ 闪点: 1 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000147 CAS号: 75-26-3 EINECS: 200-855-1 UN号: 2344 ADR: 3 II Merck Index: 13,05230 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |