1-溴十一烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 十一烷基溴
224010250 224011000
ACRO224010250EA 0 CNY
ACRO224010250 ACRO224011000
1-溴十一烷 98%
1-溴十一烷
分子式: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
沸点: 137…138 °C (18 mmHg)
溶点: –9 °C
密度: 1,05 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000223
CAS号: 693-67-4
EINECS: 211-757-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %