1-溴癸烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 癸基溴
163600010 163605000
ACRO163600010EA 0 CNY
ACRO163600010 ACRO163605000
1-溴癸烷 98%
1-溴癸烷
分子式: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
分子量: 221.18 g/mol
沸点: 238
溶点: –29.6 °C
密度: 1.06 g/cm³
闪点: 94
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000221
CAS号: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC 97.5 %