1,2-二溴乙烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
112790010 112790250 112795000
ACRO112790010EA 0 CNY
ACRO112790010 ACRO112790250 ACRO112795000
1,2-二溴乙烷 99%
1,2-二溴乙烷
分子式: BrH₂CCH₂Br
沸点: 131…132 °C (760 mmHg)
溶点: 9…10 °C
密度: 2,173
闪点: >104 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000233
CAS号: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN号: 1605
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03830
现在订购
产品技术规格
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5%
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)