1,10-二溴癸烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 溴化十次甲基
112780250 112781000
ACRO112780250EA 0 CNY
ACRO112780250 ACRO112781000
1,10-二溴癸烷 97%
1,10-二溴癸烷
分子式: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
分子量: 300.08 g/mol
沸点: 160 °C (15 mmHg)
溶点: 25…30 °C
密度: 1.34 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000222
CAS号: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 30 °C
GC ≥96.0 %