1,1,2,2-四溴乙烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 均四溴乙烷, 四溴化乙炔
180870010 180872500
ACRO180870010EA 0 CNY
ACRO180870010 ACRO180872500
1,1,2,2-四溴乙烷 98%
1,1,2,2-四溴乙烷
分子式: Br₂HCCHBr₂
沸点: 244 °C (1013 hPa)
溶点: 1 °C
密度: 2,96 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000133
CAS号: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN号: 2504
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6355 to 1.6375 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤75 APHA