硝酸锌六水合物 98%, extra_pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Zinc nitrate hexahydrate
211660010
211660050
ACRO211660010EA
0
CNY
ACRO211660010
ACRO211660050
硝酸锌六水合物 98%, extra_pure
硝酸锌六水合物
分子式:
ZnN₂O₆·6H₂O 分子量: 297.49 g/mol 溶点: 36 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00149889 CAS号: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN号: 1514 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,10273 |
产品技术规格
Appearance | White Adhering crystals |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Lead (Pb) | ≤100 ppm |