硝酸镧(III)六水合物 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
218711000 218715000
ACRO218711000EA 0 CNY
ACRO218711000 ACRO218715000
硝酸镧(III)六水合物 98+%
硝酸镧(III)六水合物
分子式: La(NO₃)₃·6H₂O
分子量: 433.01 g/mol
沸点: 126
溶点: 40 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149751
CAS号: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN号: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %