硝酸镧(III)六水合物 99.995% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
193280050 193281000
ACRO193280050EA 0 CNY
ACRO193280050 ACRO193281000
硝酸镧(III)六水合物 99.995% (trace metals basis)
硝酸镧(III)六水合物
分子式: La(NO₃)₃·6H₂O
分子量: 433.01 g/mol
沸点: 126
溶点: 40 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149751
CAS号: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN号: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %