硝酸铈(III) 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
硝酸亚铈
218691000
218695000
ACRO218691000EA
0
CNY
ACRO218691000
ACRO218695000
硝酸铈(III) 99.5%
硝酸铈(III)
分子式:
Ce(NO₃)₃·6H₂O 分子量: 434.22 g/mol 沸点: 200 溶点: 39 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00149631 CAS号: 10294-41-4 EINECS: 233-297-2 UN号: 1477 ADR: 5.1 III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to white Powder or crystals and/or chunks |
Assay | ≥99.4 % (CeO2/TREO basis) |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Calcium oxide (CaO) | ≤50 ppm |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤35 ppm |