硝酸铈(III) 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 硝酸亚铈
218691000 218695000
ACRO218691000EA 0 CNY
ACRO218691000 ACRO218695000
硝酸铈(III) 99.5%
硝酸铈(III)
分子式: Ce(NO₃)₃·6H₂O
分子量: 434.22 g/mol
沸点: 200
溶点: 39
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149631
CAS号: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN号: 1477
ADR: 5.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Powder or crystals and/or chunks
Assay ≥99.4 % (CeO2/TREO basis)
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤50 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤35 ppm