氯化镧 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
VWRC24957.188EA 559 CNY
VWRC24957.188 VWRC24957.268
氯化镧 ≥98%, GPR RECTAPUR®
氯化镧
分子式: LaCl₃·7H₂O
沸点: < 860 °C (1013 hPa)
溶点: 96 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149756
CAS号: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %