氯化锡(II) ≥96%, GPR RECTAPUR® for mirror makers
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC23743.230EA 552 CNY
VWRC23743.230 VWRC23743.296
氯化锡(II) ≥96%, GPR RECTAPUR® for mirror makers
氯化锡(II)
分子式: SnCl₂·2H₂O
沸点: 623 °C (1013 hPa)
溶点: 246 °C
密度: 2,71 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149863
CAS号: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN号: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm