氯化锡(II) 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
222661000 222665000
ACRO222661000EA 0 CNY
ACRO222661000 ACRO222665000
氯化锡(II) 98+%
氯化锡(II)
分子式: SnCl₂·2H₂O
沸点: 652 °C (760 mmHg)
溶点: 37…38 °C
密度: 2,71 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149863
CAS号: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN号: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %