三氯化铝 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
217470010 217475000
ACRO217470010EA 0 CNY
ACRO217470010 ACRO217475000
三氯化铝 99%, pure
三氯化铝
分子式: AlCl₃·6H₂O
分子量: 241.43 g/mol
溶点: 100
密度: 2.39 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149134
CAS号: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water 42 to 48 % (K.F.)