氯化镁六水合物 99-102% ACS
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Magnesium dichloride
VWRC0288-1KGEA 1835 CNY
VWRC0288-1KG VWRC0288-100G VWRC0288-500G VWRC0288-12KG
氯化镁六水合物 99-102% ACS
氯化镁六水合物
分子式: MgCl₂·6H₂O
分子量: 203.3 g/mol
沸点: 1412
溶点: 117
密度: 1.57 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149781
CAS号: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
现在订购
产品技术规格
Ammonium <0.002%
Barium ≤0.005%
Calcium ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Purity 99 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%
Sulphate ≤0.002%