氯化钙六水合物 ≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC22311.297EA 1017 CNY
VWRC22311.297 VWRC22311.366
氯化钙六水合物 ≥97%, GPR RECTAPUR®
氯化钙六水合物
分子式: CaCl₂·6H₂O
分子量: 219.08 g/mol
溶点: 29.54 °C
密度: 1.71 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00149616
CAS号: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm