氯化钙六水合物 97+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
389250010 389250025
ACRO389250010EA 0 CNY
ACRO389250010 ACRO389250025
氯化钙六水合物 97+%, extra pure
氯化钙六水合物
分子式: CaCl₂·6H₂O
分子量: 219.08 g/mol
溶点: 30 °C
密度: 1.71
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149616
CAS号: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Alkalinity ≤0.03 % (as Ca(OH)2)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)