氯化钡二水合物 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC21715.263EA 342 CNY
VWRC21715.263 VWRC21715.296
氯化钡二水合物 ≥99%, GPR RECTAPUR®
氯化钡二水合物
分子式: BaCl₂·2H₂O
沸点: 1560 °C (1013 hPa)
溶点: 960 °C
密度: 3,86 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149154
CAS号: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN号: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm