硫酸氢钠一水合物 ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 酸式硫酸钠
VWRC28120.231EA 615 CNY
VWRC28120.231 VWRC28120.297
硫酸氢钠一水合物 ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
硫酸氢钠一水合物
分子式: NaHSO₄·H₂O
分子量: 138.08 g/mol
溶点: 183
密度: 2.1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149210
CAS号: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN号: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08658
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm