硫酸锂 99+%, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
218331000 218330010
ACRO218331000EA 0 CNY
ACRO218331000 ACRO218330010
硫酸锂 99+%, 纯净
硫酸锂
分子式: Li₂SO₄·H₂O
溶点: 860 °C
密度: 2,05 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149766
CAS号: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)
Loss on ignition 13.5 % to 15.0 % (600°C, 2 h)