硫代硫酸钠五水合物 ≥98%, purified
供应商: VWR Chemicals
VWRC27905.293EA 340 CNY
VWRC27905.293 VWRC27905.362
硫代硫酸钠五水合物 ≥98%, purified
硫代硫酸钠五水合物
分子式: Na₂S₂O₃.5H₂O
分子量: 248.19 g/mol
溶点: 48
密度: 1.67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149186
CAS号: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm