磷酸氢二钠七水合物 ACS
供应商: VWR Chemicals
VWRC0348-1KGEA 2446.5 CNY
VWRC0348-1KG VWRC0348-2.5KG VWRC0348-500G VWRC0348-12KG VWRC0348-50KG
磷酸氢二钠七水合物 ACS
磷酸氢二钠七水合物
分子式: HNa₂O₄P·7H₂O
溶点: 48 °C
密度: 1,7 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149180
CAS号: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
现在订购
产品技术规格
Chloride <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 8.7 – 9.3
Purity (as is) 98 – 102%
Sulphate ≤0.005%