磷酸氢二钠二水合物 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 磷酸二钠, Disodium phosphate, 磷酸氢二钠, Disodium hydrogen phosphate
VWRC28040.291EA 428 CNY
VWRC28040.291
磷酸氢二钠二水合物 ≥99%, GPR RECTAPUR®
磷酸氢二钠二水合物
分子式: Na₂HPO₄·2H₂O
分子量: 177.99 g/mol
溶点: 92.5 °C
密度: 2.1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149182
CAS号: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm