磷酸氢二钠十二水合物 98, purified
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 磷酸二钠, 二盐基磷酸钠, 磷酸氢二钠
VWRC28020.292EA 700 CNY
VWRC28020.292 VWRC28020.361 VWRC28020.460
磷酸氢二钠十二水合物 98, purified
磷酸氢二钠十二水合物
分子式: Na₂HPO₄·12H₂O
分子量: 358.14 g/mol
溶点: 35
密度: 1.52 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149181
CAS号: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm