正磷酸钠 98, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Trisodium phosphate (tert), 磷酸三钠, TSP
VWRC28032.293EA 322 CNY
VWRC28032.293 VWRC28032.362 VWRC28032.460
正磷酸钠 98, TECHNICAL
正磷酸钠
分子式: Na₃PO₄·12H₂O
分子量: 380.12 g/mol
溶点: ∼75 °C
密度: 1.62 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149198
CAS号: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN号: 3262
Merck Index: 13,08736
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %